Learn More
4-Etilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465323 50 g 50 g
11475323 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465323 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12883.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 536-75-4 | C7H9N | 107.156 g/mol
4-Ethylpyridine is used to study the influence of counter-anion concentration on analyte retention.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-etilpiridina se utiliza para estudiar la influencia de la concentración de contraaniones en la retención de analitos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (34 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-75-4
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.156
Número MDL MFCD00006450
Clave InChI VJXRKZJMGVSXPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 4-ethyl, .gamma.-ethylpyridine, 4-ethyl pyridine, unii-3kw0se2tl5, 4-ethyl-pyridine, pyridine, c1-3-alkyl derivs., 3kw0se2tl5, gamma-ethylpyridine, c1-c3 alkylpyridine, 4ethylpyridine
PubChem CID 10822
Nombre IUPAC 4-etilpiridina
SMILES CCC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylpyridine
Punto de fusión -91°C
Densidad 0.942
pH 10
Punto de ebullición 167°C to 168°C
Temperatura de inflamación 52°C (126°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.501
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 106481
Índice Merck 14,3849
Información de solubilidad Slightly soluble in water (34g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethylpyridine