Learn More
Clorhidrato de ácido 4-etilpiridina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethyl-pyridine-2-carboxylic Acid, Hydrochloride |
| CAS | 79415-18-2 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-ethyl-, hydrochloride (1:1), 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-ethyl-, hydrochloride (9CI), 4-Ethylpyridine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-Ethyl-2-pyridinecarboxylic acid hydrochloride, 4-Ethylpicolinic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-2-6-3-4-9-7(5-6)8(10)11;/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,11);1H |
| SMILES | Cl.CCc1ccnc(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-etilpiridina-2-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 187.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.04 |