Learn More
4-Etilfenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353036 5 g 5 g
11343036 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10855.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51632-28-1 | C10H11N | 145.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51632-28-1
Fórmula molecular C10H11N
Peso molecular (g/mol) 145.21
Número MDL MFCD00040893
Clave InChI NCPKDFDQDZMXCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylphenylacetonitrile, 2-4-ethylphenyl acetonitrile, 4-ethylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-ethyl, 2-4-ethylphenyl ethanenitrile, 4-ethylbenzylcyanide, p-ethylphenylacetonitrile, acmc-1ao1h
PubChem CID 142867
Nombre IUPAC 2-(4-etilfenil)acetonitrilo
SMILES CCC1=CC=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylphenylacetonitrile
Densidad 0.97
Punto de ebullición 110°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.5164
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 2613187
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.21
Porcentaje de pureza 97%