Learn More
Sal de potasio de sulfato de 4-etilfenilo, TRC
Código de producto. 30383883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30383883 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30383883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925865250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylphenyl Sulfate Potassium Salt
CAS 1574285-06-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H9 O4 S . K
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-Ethylphenol 1-(Hydrogen sulfate) Potassium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O4S.K/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12-13(9,10)11;/h3-6H,2H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CCc1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1
Nombre IUPAC sulfato de potasio;(4-etilfenil)
Peso molecular (g/mol) 240.318
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.986
Porcentaje de pureza >95