Learn More
isotiocianato de 4-etilfenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455787 10 g 10 g
11445787 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24353.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.70€
    86.65€ / 10 g
    Ahorro 9.05€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18856-63-8
Fórmula molecular C9H9NS
Peso molecular (g/mol) 163.24
Número MDL MFCD00041101
Clave InChI XXLWCGRHJFEMQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylphenyl isothiocyanate, 1-ethyl-4-isothiocyanato-benzene, benzene,1-ethyl-4-isothiocyanato, 4-ethylbenzenisothiocyanate, acmc-20amit, 2-p-isothio-cyanatophenyl ethane, #
PubChem CID 140438
Nombre IUPAC 1-etil-4-isotiocianatobenceno
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylphenyl isothiocyanate
Densidad 1.075
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.6205
Cantidad 10 g
Número UN UN2922
Beilstein 2802384
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 97%