Learn More
Isocianuro de 4-etilfenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-ethylphenyl isocyanide |
| CAS | 143063-89-2 |
| Fórmula molecular | C9H9N |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc(cc1)[N+]#[C-] |
| Nombre IUPAC | 1-etil-4-isocianobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0735 |