Learn More
Isocianato de 4-etilfenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353336 25 g 25 g
11333336 1 g 1 g
11343336 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12718.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23138-50-3 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23138-50-3
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00013881
Clave InChI FWPYUSLQCQDLJR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90007
Nombre IUPAC 1-etil-4-isocianatobenceno
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylphenyl isocyanate
Densidad 1.024
Punto de ebullición 67°C to 68°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.527
Cantidad 25 g
Número UN UN2206
Beilstein 971100
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-ethylphenyl isocyanate, p-ethylphenyl isocyanate, 4-ethylphenylisocyanate, benzene, 1-ethyl-4-isocyanato, benzene,1-ethyl-4-isocyanato, 4-ethylbenzenisocyanate, acmc-1cpzx, 4-ethyl phenylisocyanate, 4-ethyl-phenyl-isocyanate, 1-ethyl-4-isocyanato-benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%