Learn More
Ácido (4-etilfenil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Ethylphenyl)acetic Acid |
| CAS | 14387-10-1 |
| Fórmula molecular | C10H12O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Ethylphenyl)acetic Acid, 4-Ethylphenylacetic Acid, p-Ethylphenylacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)7-10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=C(C=C1)CC |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-etilfenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.08 |