Learn More
4-Etilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455407 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11455407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23433.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-etilfenol es adecuado para su uso en la determinación de 4-etilguayacol y 4-etilfenol en el aroma de los vinos tintos mediante el método de microextracción de fase sólida y espacio de cabeza. Es un reactivo químico utilizado en la síntesis de 5-HT1A recep
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Punto de fusión 40°C to 45°C
Densidad 1.011
Punto de ebullición 218°C to 219°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Fórmula molecular C8H10O
Índice de refracción 1.533
Número MDL MFCD00002393
Cantidad 250 g
Número UN UN2430
Beilstein 1363317
Sinónimo p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
Información de solubilidad Soluble in water. (4.9g/L) at 25°C
Clave InChI HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)O
Nombre IUPAC 4-etilfenol
Peso molecular (g/mol) 122.167
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethylphenol
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Mention de danger
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethylphenol
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.