Learn More
4-Etilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10616692 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10616692 250 g Frasco de plástico 250 g
10306560 5 g Frasco de plástico 5 g
10724611 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11994661 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10616692 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118822500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-07-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-07-9
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Clave InChI HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
Nombre IUPAC 4-etilfenol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Ethylphenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 41.0°C to 46.0°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 218.0°C to 219.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C2H5C6H4OH
Cantidad 250 g
Beilstein 06,472
Información de solubilidad Solubility in water: 4900mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Masa cristalina o cristales
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethylphenol
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.