Learn More
4-etilfenol, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11445407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445407 1000 g 1000 g
1 options
Código de producto. 11445407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23433.0B
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Aplicaciones
El 4-etilfenol es adecuado para su uso en la determinación de 4-etilguayacol y 4-etilfenol en el aroma de los vinos tintos mediante el método de microextracción de fase sólida y espacio de cabeza. Es un reactivo químico utilizado en
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Punto de fusión 40°C to 45°C
Densidad 1.011
Punto de ebullición 218°C to 219°C
Temperatura de inflamación 100°C
Fórmula molecular C8H10O
Índice de refracción 1.533
Número MDL MFCD00002393
Cantidad 1000 g
Número UN UN2430
Beilstein 1363317
Sinónimo p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
Información de solubilidad Soluble aq. soln.. (4.9 g/L) (at 25°C)
Clave InChI HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C(O)C=C1
Nombre IUPAC 4-etilfenol
Peso molecular (g/mol) 122.17
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación