Learn More
4-Etilfenol-2,3,5,6-d4,OD, TRC
Código de producto. 30369664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369664 100 mg
30383056 50 mg
30373571 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30369664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925736100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 340256-40-8
Fórmula molecular C8 D5 H5 O
Peso molecular (g/mol) 127.1952
Sinónimo Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-ethyl- (9CI)
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxi-6-etilbenceno
SMILES [2H]Oc1c([2H])c([2H])c(CC)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylphenol-2,3,5,6-d4,OD
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D/hD
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1045