Learn More
4-etilmorfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethylmorpholine |
| CAS | 100-74-3 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O |
| Cantidad | 25 mL |
| Sinónimo | 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCN1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 4-etilmorfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 115.174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0997 |