Learn More
4-etilmorfolina, Mikromol™
Código de producto. 30049349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049349 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049349 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3771.030100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-etilmorfolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylmorpholine
CAS 100-74-3
Nombres de analitos o componentes 4-Ethylmorpholine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H13 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCOCC1
Nombre IUPAC 4-etilmorfolina
Peso molecular (g/mol) 115.174
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 115,0997 g/mol