Learn More
4-Etilmorfolina, 98 %
Código de producto. 11394729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394729 100 mL 100 ml
11423884 250 mL 250 ml
11304739 500 mL 500 ml
11413884 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11394729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11905.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-74-3 | C6H13NO | 115,176 g/mol
La N-etilmorfolina es un componente del tampón utilizado en la separación de péptidos básicos mediante cromatografía de intercambio aniónico. Además, actúa como catalizador en la preparación de espuma de poliuretano.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La N-etilmorfolina es un componente del tampón utilizado en la separación básica de péptidos mediante una cromatografía de intercambio aniónico. Además, actúa como catalizador en la preparación de la espuma de poliuretano.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-74-3
Fórmula molecular C6H13NO
Número MDL MFCD00006177
Clave InChI HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7525
Nombre IUPAC 4-etilmorfolina
SMILES CCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylmorpholine
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.908
Punto de ebullición 138°C to 139°C
Temperatura de inflamación 27°C
Índice de refracción 1.4413
Cantidad 100 mL
Número UN UN2734
Beilstein 102969
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo n-ethylmorpholine, morpholine, 4-ethyl, ethylmorpholine, n-ethylmorfolin, n-ethyl morpholine, n-ethylmorfolin czech, unii-ecm0g991fq, n-ethyl-morpholine, ccris 4818, ecm0g991fq
Información de solubilidad Miscible with water.
Peso molecular (g/mol) 115.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación