Learn More
Clorhidrato de 4-(etilmetilamino)but-2-inil (RS)-2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato (análogo de metiletilo del clorhidrato de oxibutinina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 4-(etilmetilamino)but-2-inil (RS)-2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato (análogo de metiletilo del clorhidrato de oxibutinina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Ethylmethylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate Hydrochloride |
| CAS | 2724511-24-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Ethylmethylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H29 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-(Ethylmethylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate Hydrochloride, Oxybutynin Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Methylethyl Analogue of Oxybutynin Hydrochloride, Oxybutynin Related Compound C as Hydrochloride, Oxybutynin Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Oxybutynin Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29NO3.ClH/c1-3-22(2)16-10-11-17-25-20(23)21(24,18-12-6-4-7-13-18)19-14-8-5-9-15-19;/h4,6-7,12-13,19,24H,3,5,8-9,14-17H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(C)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[etil(metil)amino]but-2-inil 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato;clorhidrato |
| Mostrar más |