Learn More
4-Ethylguaiacol-d5, TRC
Código de producto. 30385446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30385446 5 mg -
30379192 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30385446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6787225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219803-12-9
Fórmula molecular C9 2H5 H7 O2
Peso molecular (g/mol) 157.22
Sinónimo 4-(Ethyl-d5)-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-(pentadeuteroethyl)phenol, 4-Ethylguaiacol-d5, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene-d5, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane-1,1,2,2,2-d5, 4-Ethyl-2-methoxyphenol-D5 (ethyl-D5)
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-(1,1,2,2,2,2-pentadeuterioetil)fenol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])c1ccc(O)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylguaiacol-d5
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1151