Learn More
4-etilguayacol 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethylguaiacol |
| CAS | 2785-89-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Ethylguaiacol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H12 O2 |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Phenol, 4-ethyl-2-methoxy-, Guaiacol, 4-ethyl- (6CI), 4-Ethyl-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-ethylphenol, 4-Ethylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane, Guaiacyl ethane, NSC 82313, p-Ethylguaiacol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1ccc(O)c(OC)c1 |
| Mostrar más |