Learn More
4-Etilciclohexanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347376 100 g 100 g
11337376 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09363.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5441-51-0 | C8H14O | 126.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5441-51-0
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.20
Número MDL MFCD00001644
Clave InChI OKSDJGWHKXFVME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-ethyl, 4-ethyl cyclohexanone, 4-ethyl-cyclohexanone, 1-ethyl-4-oxocyclohexane, trans-4-ethylcyclohexanone, acmc-1aru9, ksc273s8l, 5-ethyl-2-oxocyclohexyl
PubChem CID 79506
Nombre IUPAC 4-etilciclohexano-1-ona
SMILES CCC1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylcyclohexanone
Densidad 0.895
Punto de ebullición 192°C to 194°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.4515
Cantidad 100 g
Beilstein 1924964
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 99%