Learn More
Ácido 4-etilciclohexanocarboxílico, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491866 1 g 1 g
15401876 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15491866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55002.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91328-77-7
Fórmula molecular C9H16O2
Peso molecular (g/mol) 156.23
Número MDL MFCD01076323,MFCD01568857
Clave InChI UNROFSAOTBVBBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-ethylcyclohexanecarboxylic acid, 4-ethylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-ethyl, 4-trans-ethyl cyclohexane carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-ethyl-, trans, 1s,4r-4-ethylcyclohexane-1-carboxylic acid, pubchem2491, acmc-209o2z, ksc352s1t, ksc352s2b
PubChem CID 1490288
Nombre IUPAC ácido 4-etilciclohexano-1-carboxílico
SMILES CCC1CCC(CC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid
Nombre de nota Cis + Trans
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza 97%