Learn More
4-Etilcatecol, TRC
Código de producto. 30388491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388491 5 g -
30373570 100 mg 100 miligramos
30369397 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9017605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1124-39-6
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.16
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-ethyl-, Pyrocatechol, 4-ethyl- (6CI,8CI), 4-Ethyl-1,2-benzenediol, 1-Ethyl-3,4-benzenediol, 1-Ethyl-3,4-dihydroxybenzene, 4-Ethyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Ethyl-2-hydroxyphenol, 4-Ethylcatechol, 4-Ethylpyrocatechol, Ethylcatechol, Ethylpyrocatechol, 4-Ethylbenzene-1,2-diol
Nombre IUPAC 4-etilbenceno-1,2-diol
SMILES CCc1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylcatechol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5,9-10H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681