Learn More
4-Etilcatechol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314739 250 mg 250 miligramos
11439922 1 g 1 g
11449922 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12048.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1124-39-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1124-39-6
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00015847
Clave InChI HFLGBNBLMBSXEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylcatechol, 4-ethylpyrocatechol, 4-ethyl-1,2-benzenediol, unii-574jv8byr2, 1,2-benzenediol, 4-ethyl, benzenediol, 4-ethyl, 3,4-dihydroxyethylbenzene, ethylcatechol, 4-ethyl catechol, 4-ethylc atechol
PubChem CID 70761
Nombre IUPAC 4-etilbenceno-1,2-diol
SMILES CCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylcatechol
Punto de fusión 37°C to 40°C
Punto de ebullición 105°C to 107°C (0.5 mmHg)
Cantidad 250 mg
Beilstein 2042062
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%