Learn More
4-etilcatecol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethylcatechol |
| CAS | 1124-39-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Ethylcatechol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8H10O2 |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 4-Ethyl-1,2-benzenediol, 4-Ethylpyrocatechol, 1-Ethyl-3,4-benzenediol, 1-Ethyl-3,4-dihydroxybenzene, 4-Ethyl-1,2-benzenediol, 4-Ethylpyrocatechol, Ethylcatechol, Ethylpyrocatechol; |
| SMILES | CC(=O)NNC(=O)c1ccncc1 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Mostrar más |