Learn More
Ácido 4-etilcarbamoil-3-fluorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15460028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460028 1 g 1 g
15440536 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53273.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874289-12-0
Fórmula molecular C9H11BFNO3
Peso molecular (g/mol) 211.00
Número MDL MFCD08436070
Clave InChI PCACUISZWVJQCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenyl boronic acid, n-ethyl 4-borono-2-fluorobenzamide, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenylboronic acid, boronic acid,b-4-ethylamino carbonyl-3-fluorophenyl, acmc-209qm5, n-ethyl-4-borono-2-fluorobenzamide, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenyl boronicacid, 4-ethylcarbamoyl-3-fluoranyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 44717595
Nombre IUPAC ácido [4-(etilcarbamoil)-3-fluorofenil]borónico
SMILES CCNC(=O)C1=C(F)C=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 157°C to 160°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211
Porcentaje de pureza 98%