Learn More
Cloruro de 4-etilbencilo, 97 %, estabilizado con carbonato de calcio, Thermo Scientific™
Código de producto. 15477735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477735 5 g 5 g
15487735 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27900.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1467-05-6
Fórmula molecular C9H11Cl
Peso molecular (g/mol) 154.64
Número MDL MFCD00039357
Clave InChI DUBCVXSYZVTCOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-ethylbenzene, p-ethylbenzylchloride, p-ethylbenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethyl, ethyxlbenzylchloride, 4-ethylbenzylchloride, 1-chloromethyl-4-ethyl-benzene, 4-chloromethyl-1-ethylbenzene, 4-ethylbenzyl chloride contains ca 2-form
PubChem CID 73843
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-4-etilbenceno
SMILES CCC1=CC=C(CCl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzyl chloride
Nombre de nota stabilized with calcium carbonate
Densidad 1.04
Punto de ebullición 111°C (26 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.64
Porcentaje de pureza 97%