Learn More
Alcohol 4-etilbencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423947 1 g 1 g
15433947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30459.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 768-59-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-59-2
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00004666
Clave InChI YSLBFFIVJGJBSA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13034
Nombre IUPAC (4-etilfenil)metanol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzyl alcohol
Densidad 1.028
Punto de ebullición 115°C to 117°C (9 mmHg)
Índice de refracción 1.5275
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-ethylphenyl methanol, 4-ethylbenzyl alcohol, 4-ethylbenzylalcohol, benzenemethanol, 4-ethyl, benzyl alcohol, p-ethyl, p-ethylbenzyl alcohol, 4-ethyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-ethyl, acmc-209p6g, 4-ethylphenyl methanol #
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%