Learn More
Cloruro de 4-etilbenzoilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429213 50 g 50 g
11324739 5 g 5 g
11419213 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429213 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11698.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16331-45-6 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16331-45-6
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00000697
Clave InChI AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85368
Nombre IUPAC cloruro de 4-etilbenzoilo
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzoyl chloride
Densidad 1.146
Punto de ebullición 235°C to 236°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Acidic
Índice de refracción 1.5479
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 2206041
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza ≥98%