Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethylbenzoyl chloride |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 1.1400g/mL |
| Punto de ebullición | 235°C to 236°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |