Learn More
Cloruro de 4-etilbenzoilo, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10093740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10093740 5 g Frasco de vidrio 5 g
10761735 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10093740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305730050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16331-45-6 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16331-45-6
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00000697
Clave InChI AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl
PubChem CID 85368
Nombre IUPAC cloruro de 4-etilbenzoilo
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzoyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 235°C to 236°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5C6H4COCl
Índice de refracción 1.5465 to 1.5485
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido