Learn More
4-etilbenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethylbenzophenone |
| CAS | 18220-90-1 |
| Fórmula molecular | C15 H14 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (4-Ethylphenyl)phenylmethanone, p-Ethylbenzophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (4-etilfenil)-fenilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 210.271 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.104 |