Learn More
4-Etilbenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392097 50 g 50 g
11382097 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07921.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 25309-65-3 | Molecular Formula: C9H9N | Molecular Weight: 131.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25309-65-3
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.178
Número MDL MFCD00016383
Clave InChI SXFFMFAQNAFSLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 4-ethyl, p-ethylbenzonitrile, 1-cyano-4-ethylbenzene, 4-ethylbenzenecarbonitrile, 4-ethyl-benzonitrile, acmc-20amj0, 4-ethylbenzonitrile
PubChem CID 91393
Nombre IUPAC 4-etilbenzonitrilo
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzonitrile
Densidad 0.956
Punto de ebullición 237°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 50 g
Beilstein 2040912
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 98%