Learn More
4-Etilbenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382097 10 g 10 g
11392097 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07921.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25309-65-3 | Molecular Formula: C9H9N | Molecular Weight: 131.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25309-65-3
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.178
Número MDL MFCD00016383
Clave InChI SXFFMFAQNAFSLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 4-ethyl, p-ethylbenzonitrile, 1-cyano-4-ethylbenzene, 4-ethylbenzenecarbonitrile, 4-ethyl-benzonitrile, acmc-20amj0, 4-ethylbenzonitrile
PubChem CID 91393
Nombre IUPAC 4-etilbenzonitrilo
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzonitrile
Densidad 0.956
Punto de ebullición 237°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 10 g
Beilstein 2040912
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 98%