Learn More
Ácido 4-etilbenzoico, TRC
Código de producto. 30380427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380427 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30380427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE899815500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzoic acid
CAS 619-64-7
Fórmula molecular C9H10O2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCc1ccc(cc1)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681