Learn More
Ácido 4-etilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethylbenzoic acid |
| CAS | 619-64-7 |
| Fórmula molecular | C9H10O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 150.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0681 |