Learn More
Ácido 4-etilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443933 10 g 10 g
11453933 50 g 50 g
11463933 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10235.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-64-7 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-64-7
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00002570
Clave InChI ZQVKTHRQIXSMGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-ethyl, p-ethylbenzoic acid, 4-ethyl benzoic acid, 4-ethyl-benzoic acid, unii-9tkm8p0g6r, 9tkm8p0g6r, p-ethylbenzoate, 4-ethyl benzoate, 4-ethylbenzoicacid, p-ethylbenzoic acid;
PubChem CID 12086
Nombre IUPAC ácido 4-etilbenzoico
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzoic acid
Punto de fusión 111°C to 114°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2041840
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%