Learn More
Ácido 4-etilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10040540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10040540 25 g Frasco de vidrio cada uno
10563741 5 g Frasco de vidrio 5 g
10042420 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10040540 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor B0496601
CAS: 619-64-7 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 619-64-7
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00002570
Clave InChI ZQVKTHRQIXSMGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-ethyl, p-ethylbenzoic acid, 4-ethyl benzoic acid, 4-ethyl-benzoic acid, unii-9tkm8p0g6r, 9tkm8p0g6r, p-ethylbenzoate, 4-ethyl benzoate, 4-ethylbenzoicacid, p-ethylbenzoic acid;
PubChem CID 12086
Nombre IUPAC ácido 4-etilbenzoico
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110.0°C to 114.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5C6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 529
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo