Learn More
Cloruro de 4-etilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490548 5 g 5 g
11400558 25 g 25 g
11410558 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24682.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16712-69-9 | C8H9ClO2S | 204.668 g/mol
4-Ethylbenzenesulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-etilbencenosulfonilo es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua. Soluble en etanol, acetona y tolueno.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Es sensible a la humedad. Almacenénese bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes, bases, aminas y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16712-69-9
Fórmula molecular C8H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 204.668
Número MDL MFCD00041480
Clave InChI LACFLXDRFOQEFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-ethylbenzenesulfonyl chloride, 4-ethylbenzenesulphonyl chloride, 4-ethyl-benzenesulfonyl chloride, ethylbenzenesulfonylchloride, 4-ethylbenzenesulfonylchloride, chloro 4-ethylphenyl sulfone, pubchem5133, acmc-209dvn, 4-ethylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 570959
Nombre IUPAC cloruro de 4-etilenosulfonilo
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 8°C to 12°C
Densidad 1.268
Punto de ebullición 134°C to 136°C (7 mmHg)
Índice de refracción 1.545
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 2090130
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water. Soluble in ethanol,acetone and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.68
Porcentaje de pureza 97%