Learn More
Ácido 4-etilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460518 25 g 25 g
11440518 1 g 1 g
11450518 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24656.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 63139-21-9 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63139-21-9
Fórmula molecular C8H11BO2
Peso molecular (g/mol) 149.98
Número MDL MFCD00859377
Clave InChI RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
PubChem CID 2734352
Nombre IUPAC ácido (4-etilfenil)borónico
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 150°C to 154°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3030638
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.99
Porcentaje de pureza 97%