Learn More
Cloruro de 4-etilbenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10552272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10552272 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10552272 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10241DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 16712-69-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.268g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H9ClO2S
Fórmula lineal CH3CH2C6H4SO2Cl
Número MDL MFCD00041480
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-ethylbenzenesulfonyl chloride, 4-ethylbenzenesulphonyl chloride, 4-ethyl-benzenesulfonyl chloride, ethylbenzenesulfonylchloride, 4-ethylbenzenesulfonylchloride, chloro 4-ethylphenyl sulfone, pubchem5133, acmc-209dvn, 4-ethylphenylsulfonyl chloride
Clave InChI LACFLXDRFOQEFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 4-etilenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 204.668
PubChem CID 570959
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.68
Porcentaje de pureza 97%