Learn More
4-Etilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11375319 100 g 100 g
11365319 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20645.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4748-78-1 | C9H10O | 134.178 g/mol
It is used as a perfuming agent in cosmetics industry. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como agente de perfumería en la industria cosmética. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes y aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4748-78-1
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00006956
Clave InChI QNGNSVIICDLXHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-ethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethyl, 4-ethyl benzaldehyde, 4-ethyl-benzaldehyde, ebal, ethyl benzaldehyde, ethyl-benzaldehyde, unii-289ppw3sg4, benzaldehyde,4-ethyl, ethylbenzaldehyde, p
PubChem CID 20861
Nombre IUPAC 4-etilbenzaldehído
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzaldehyde
Densidad 0.979
Punto de ebullición 220°C to 221°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.539
Cantidad 100 g
Beilstein 636027
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%