Learn More
4-Etilanisol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418573 50 g 50 g
11408573 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418573 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10391.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1515-95-3 | C9H12O | 136.194 g/mol
It can be used the synthesis of 1-Methoxy-4-ethyl-1,4-cyclohexadiene. It is also applied in the ligand-assisted, copper-catalyzed enantioselective benzylic amination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar la síntesis de 1-metoxi-4-etil-1,4-ciclohexadieno. También se aplica en la aminación benzílica enantioselectiva asistida por ligando y catalizada por cobre.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1515-95-3
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00015176
Clave InChI HDNRAPAFJLXKBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylanisole, p-ethylanisole, benzene, 1-ethyl-4-methoxy, anisole, p-ethyl, p-ethylanisol, unii-i71p5qg20s, 4-ethyl-1-methoxybenzene, 4-ethyl anisole, 4-ethylmethoxybenzene, acmc-1btzv
PubChem CID 73690
Nombre IUPAC 1-etil-4-metoxibenceno
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylanisole
Densidad 0.962
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.5085
Cantidad 50 g
Beilstein 774365
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza ≥98%