Learn More
4-etilanilina-d11, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethylaniline-D11 |
| CAS | 1219802-96-6 |
| Fórmula molecular | C8 D11 N |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 4-(Ethyl-d5)benzen-1,2,5,6-d4-amine-d2, 4-Aminoethylbenzene-d11, 4-Ethylaniline-d11, 4-Ethylaniline-D11, p-Ethylaniline-d11 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11N/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6 H,2,9H2,1H3/i1D3,2D2,3 D,4 D,5 D,6 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,N,2,3,5,6-hexadeuterio-4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 132.2474 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.1582 g/mol |
| Mostrar más |