Learn More
4-Etilanilina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10667642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10667642 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10091080 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10274380 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10750975 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10667642 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118061000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-16-2 | C8H11N | 121.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-16-2
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00007921
Clave InChI HRXZRAXKKNUKRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-ethylaniline, benzenamine, 4-ethyl, 4-ethylphenylamine, aniline, 4-ethyl, p-ethylaminobenzene, 1-amino-4-ethylbenzene, 4-aminoethylbenzene, aniline, p-ethyl, unii-mhx72w1zqv, ccris 5060
PubChem CID 11504
Nombre IUPAC 4-etilanilina
SMILES CCC1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylaniline
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -5°C
Color Marrón rojizo a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 216°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5C6H4NH2
Índice de refracción 1.5532 to 1.5552
Cantidad 100 g
Beilstein 12, 1090
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.