Learn More
Ácido 4-(etilamino)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10712273 250 mg 250 miligramos
10512462 1 g 1 g
10441854 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10712273 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10315CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 7409-09-8
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00102118
Clave InChI SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 2775249
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Ethylamino)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3CH2NHC6H4CO2H
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 97%