Learn More
4'-etilacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Ethylacetophenone |
| CAS | 937-30-4 |
| Fórmula molecular | C10H12O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-(4-Ethylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-ethylbenzene, 4'- Ethylacetophenone, NSC 6768, p-Acetylethylbenzene, p-Ethyl-hypnone, p-Ethylacetophenone, p-Ethylphenyl Methyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1ccc(cc1)C(=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0888 |