Learn More
4-etil-N,N-difenil-1-naftalenocarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethyl-N,N-diphenyl-1-naphthalenecarboxamide |
| CAS | 824430-38-8 |
| Fórmula molecular | C25H21NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H21NO/c1-2-19-17-18-24(23-16-10-9-15-22(19)23)25(27)26(20-11-5-3-6-12-20)21-13-7-4-8-14-21/h3-18H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc(C(=O)N(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc14 |
| Nombre IUPAC | 4-etil-N,N-difenilnaftaleno-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 351.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.1623 |