Learn More
4-etil-d5-2-metoxifenol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethylguaiacol-d5 |
| CAS | 1219803-12-9 |
| Fórmula molecular | C9 2H5 H7 O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 4-(Ethyl-d5)-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-(pentadeuteroethyl)phenol, 4-Ethylguaiacol-d5, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene-d5, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane-1,1,2,2,2-d5, 4-Ethyl-2-methoxyphenol-D5 (ethyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10 H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccc(O)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 157.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.1151 g/mol |
| Mostrar más |