Learn More
4-Etil-5-fluoropirimidina, TRC
Código de producto. 30009987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009987 100 mg 100 miligramos
30006508 1 g 1 g
30004577 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE918001100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137234-88-9
Fórmula molecular C6H7FN2
Peso molecular (g/mol) 126.13
Sinónimo 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
Nombre IUPAC 4-etil-5-fluoropirimidina
SMILES CCc1ncncc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7FN2/c1-2-6-5(7)3-8-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0593