Learn More
4-etil-5-fluoropirimidina, Mikromol™
Código de producto. 17993366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17993366 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17993366 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1094.060100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-etil-5-fluoropirimidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
CAS 137234-88-9
Nombres de analitos o componentes 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6H7FN2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine, Voriconazole Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7FN2/c1-2-6-5(7)3-8-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3
SMILES CCc1ncncc1F
Nombre IUPAC 4-etil-5-fluoro-pirimidina
Peso molecular (g/mol) 126.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0593 g/mol