Learn More
Clorhidrato de 4-etil-5-fluoropirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine Hydrochloride |
| CAS | 1391052-89-3 |
| Fórmula molecular | C6H8ClFN2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Voriconazole EP Impurity C HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c1-2-6-5(7)3-8-4-9-6;/h3-4H,2H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCc1ncncc1F |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 4-etil-5-fluoropirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 162.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.036 |